Läs mer
Jaceosidin, MedChemExpress
Produktkod. 16469118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16469118 10 mg -
16412559 1 mg 1mg
16403916 25 mg -
16401528 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16469118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0831
MedChemExpress Jaceosidin is a flavonoid isolated from Artemisia vestita, induces apoptosis in cancer cells, activates Bax and down-regulates Mcl-1 and c-FLIP expression. Jaceosidin exhibits anti-cancer, anti-inflammatory activities, decreases leves of inflammatory markers, and suppresses COX-2 expression and NF-κB activation.
Jaceosidin is a flavonoid isolated from Artemisia vestita, induces apoptosis in cancer cells, activates Bax and down-regulates Mcl-1 and c-FLIP expression. Jaceosidin exhibits anti-cancer, anti-inflammatory activities, decreases leves of inflammatory markers, and suppresses COX-2 expression and NF-κB activation.
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Jaceosidin
CAS 18085-97-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O7
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (378.46 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (21.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 330.29
Formel vikt 330.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.