Läs mer
Jaceosidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jaceosidin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3 |
| Formel vikt | 330.074 |
| Procent renhet | >95% |