Läs mer
Hughes Mantlad och isolerad tankdusch
Produktkod. 17762348
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
350 l
1500 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
17762348 1500 l
17772348 350 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17762348 Supplier Hughes Supplier No. HSHJ14K1SS
Isolerad nödtankdusch med ögon-/ansiktstvättenhet, för användning i ofarliga varma klimat. Designad för att möta och överträffa ANSI standarder genom att tillhandahålla ljummet vatten, även när det inte finns något vattenledningsnät.
  • Isolerad nödtankdusch med ögon-/ansiktstvättenhet, för användning i ofarliga varma klimat
  • Mantlade och isolerade modeller håller en jämn temperatur
  • Lämplig för användning där det finns otillräckligt vattentryck
  • Sidomonterad ögon-/ansiktstvättenhet
  • Designad för att möta och överträffa ANSI standarder genom att tillhandahålla ljummet vatten i över 15 minuter med ett garanterat flöde på 76 liter per minut, även när det inte finns något vattenledningsnät
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1500 l
Material Rostfritt stål
Produkttyp Tank dusch