Läs mer
Hughes Mantlad mobil säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17752348
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17752348 Vitt
1 options
Produktkod. 17752348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHJ040KGW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88168.50 SEK
    60730.86 SEK / Paket med 1
    Save 27437.64 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
114 L isolerad mobil fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt. Innehåller en polypropenfodrad cylinder, en ram i rostfritt stål och stora pneumatiska däck, vilket gör det enkelt att manövrera av en person.
  • 114 liters kapacitet isolerad mobil fristående säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt
  • Innehåller en polypropenfodrad cylinder, en ram i rostfritt stål och stora pneumatiska däck, vilket gör det enkelt att manövrera av en person
  • För långa avstånd eller ojämna ytor kan en A-ram med dragkrok monteras som tillval
  • Dessutom kan hjulavståndet ändras så att enheten kan passa genom vanliga dörröppningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 114 L
Färg Vitt
Produkttyp Säkerhetsdusch