Läs mer
KleenGuard™ G29 Chemical Gloves
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15387647
Storlek:
Small, 7
X-Small, 6
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15387647
Brand: KleenGuard™ 49822
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
KleenGuard™ G29 Neoprene Chemical Gloves with Dual-Dex™ Technology provide the dexterity and tactile sensitivity of thin mil gloves with greater durability and reduced exposure.
  • Neoprene blend construction designed for protection from solvents
  • Textured fingertips for wet or dry grip
  • Not made with natural rubber latex
  • Silicone-free
  • Powder free
  • Ambidextrous for greater efficiency
  • Highest level of dexterity per EN420:2003 standard
  • Available in sizes 6 (XS) - 11 (2XL)
Common Applications:
  • Handling hydraulic fluids
  • Working with solvents such as Frekote, IPA, and Varson
  • Wiping down parts and machinery with solvents
  • Janitorial cleaning
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0120
Färg Blue
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Neoprene Blend
Produkttyp Neoprene Gloves
Storlek X-Small, 6
Tjocklek (engelska) 12 mil
Tjocklek (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
För användning med (applikation) Protection from solvents
Handske manschettstil Beaded/Rolled
Greppdesign Dual-Dex™ Technology
Foder Unlined
Modell 49822
Serie KleenGuard™ G29
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30.5 cm