Läs mer
KleenGuard™ Jackson Safety™ G40 Polyurethane Coated Gloves
Storlek:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
60 par
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Black |
| Färg | Black |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | X-Large |
| För användning med (applikation) | Ideally suited use in precision assembly, electronics assembly, controls handling, packaging, and inspection |
| Kvantitet | 60Pair |
| Motståndskraftig mot | Abrasion and tear |
| Serie | G40 |