Läs mer
Jacobine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jacobine |
| CAS | 6870-67-3 |
| Molekylformel | C18 H25 N O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Jacobine, Spiro[[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-3(2H),2'-oxirane]-2,7(4H)-dione, 5,6,9,11,13,14,14a,14b-octahydro-6-hydroxy-3',5,6-trimethyl-, (2'S,3'S,5R,6R,14aR,14bR)-, Jacobine (6CI,7CI,8CI), Senecionan-11,16-dione, 15,20-epoxy-15,20-dihydro-12-hydr |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-8-18(11(2)25-18)16(21)24-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)9-23-15(20)17(10,3)22/h4,10-11,13-14,22H,5-9H2,1-3H3/t10-,11+,13-,14-,17-,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@@]2(O[C@H]2C)C(=O)O[C@@H]3CCN4CC=C(COC(=O)[C@]1(C)O)[C@H]34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.394 |
| Formel vikt | 351.168 |