Läs mer
Fisherbrand™ Objektglashållare
Produktkod. 11937984 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Glidkapacitet:
40
78
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Glidkapacitet Förpackningsstorlek
11937984 40 Varje
11947984 78 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11937984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 SEK
    339.73 SEK / Paket med 1
    Save 257.27 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett billigt sätt att torka överflödig vätska från plana ytor. Fisherbrand™ Slide Holder är tillverkad av kemikaliebeständig HDPE.
Hållare av kemikaliebeständig högdensitetspolyeten
  • Bekvämt att använda kärl rymmer både 3 x 1 tum eller 75 x 25 mm diabilder under evakuering och rengöring
  • Lätt, stark, kemikaliebeständig högdensitetspolyetenhållare ger ett billigt sätt att torka överflödig vätska från plana ytor
  • 10° vinkeln på slitsarna underlättar tydlig sikt av önskad bild
  • Fasade kanter ger enkel åtkomst till kanaler
Specifikationer
Typ Objektglashållare
Glidkapacitet 40
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Natural
Mått (L x B x H) 298 x 106 x 31 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Material HDPE