Läs mer
Fisherbrand™ Objektglashållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-44858 Handla allt Fisherbrand Produkter
Glidkapacitet:
40
78
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11947984
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett billigt sätt att torka överflödig vätska från plana ytor. Fisherbrand™ Slide Holder är tillverkad av kemikaliebeständig HDPE.
Hållare av kemikaliebeständig högdensitetspolyeten
  • Bekvämt att använda kärl rymmer både 3 x 1 tum eller 75 x 25 mm diabilder under evakuering och rengöring
  • Lätt, stark, kemikaliebeständig högdensitetspolyetenhållare ger ett billigt sätt att torka överflödig vätska från plana ytor
  • 10° vinkeln på slitsarna underlättar tydlig sikt av önskad bild
  • Fasade kanter ger enkel åtkomst till kanaler
Specifikationer
Typ Slide Holder
Glidkapacitet 78
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) glid 75 mm
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) glid 25 mm