Läs mer
Thermo Scientific Chemicals JAK2-hämmare IV
Produktkod. 15496939
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496939 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15496939 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65506.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
En aminoindazolförening som kraftigt hämmar aktiviteten av både vildtyps-JAK2- och den aktiva V617F-mutanten
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Ljusgul
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En aminoindazolförening som kraftigt hämmar aktiviteten av både vildtyps-JAK2- och den aktiva V617F-mutanten
CAS 1110502-30-1
Molekylformel C17H20N4O2S
Formel vikt 344.40
Synonym 4-(3-amino-lH-indazol-4-yl)-N-(tert-butyl)bensensulfonamid;
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp JAK2-hämmare IV
Form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.