Läs mer
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (111.40 mM) |
| Molekylvikt (g/mol) | 747.73 g/mol |
| CAS | 2101955-00-2 |