missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JAM-B/VE-JAM Antibody (988934), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Produktkod. 30028413 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30028413 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30028413 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10743PEATT594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

JAM-B/VE-JAM Monoclonal antibody specifically detects JAM-B/VE-JAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen JAM-B/VE-JAM
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 988934
Konjugera PE/ATTO 594
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias C21orf43, CD322 antigen, JAMB, JAM-BJAM-IT/VE-JAM, junctional adhesion molecule 2JAM-2, junctional adhesion molecule B, PRO245, Vascular endothelial junction-associated molecule, VE-JAMVEJAMCD322
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human JAM-B/VE-JAM, Phe29-Asn236, Accession # P57087
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58494
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.