Läs mer
Jenway™ Jam, Jelly and Preserves kombinationselektrod med epoxikropp
Beskrivning
- Typ: Kombination
- Ändtyp: Glödlampa
- pH-intervall: 1-13
- Temperaturområde: 0 till 80 °C
- Kroppsmaterial: Epoxi
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kombination, påfyllningsbar |
| Korsning | Utbytbar keramik |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Typ av fyllningslösning | 4,0 M KCl/AgCl |
| För användning med (applikation) | Mätning av frukt- och syltkonserver |
| Isopotentiell punkt | 0 ±20mV |
| Svarstid | 95 % av slutavläsningen på 10 sekunder |
| Sluttning | 59,16 mV± 3mV vid 25 °C |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |
| Visa mer |