Läs mer
JANEX-1, MedChemExpress
Produktkod. 16412677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16412677 50 mg -
16409157 5 mg 5mg
16406588 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16412677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15508
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress JANEX-1 (WHI-P131) is a potent and specific JAK3 inhibitor (estimated Ki=2.3 μM). JANEX-1 (WHI-P131) shows potent JAK3-inhibitory activity (IC50 of 78 μM), does not inhibit JAK1 and JAK2.
JANEX-1 (WHI-P131) is a potent and specific JAK3 inhibitor (estimated Ki=2.3 μM). JANEX-1 (WHI-P131) shows potent JAK3-inhibitory activity (IC50 of 78 μM), does not inhibit JAK1 and JAK2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JANEX-1
CAS 202475-60-3
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym WHI-P131 Jak3 inhibitor I
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.35 mM)
LEDER OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 297.31
Formel vikt 297.31
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease