Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B
Produktkod. 11315089
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315089 5 g 5g
11325089 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315089 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17391.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
Janus Green B är en färg som interagerar med DNA och har använts för histologiska studier inklusive mitokondriell färgning, där dess oxidation och reduktion avslöjar förändringar i elektronöverföringskedjan. Färgen har använts i studier för effektiv och snabb färgning av insekters kordotonala organ och perifera nerver, där nerverna ser mörkblå ut i jämförelse med icke-färgad vävnad. Med användning av Janus Green B visar studier av lymfkärl på kanin att trådliknande strukturer i lymfkärlen, kända som Bonghan-kanaler, innehåller en hög täthet av mitokondrier i sina celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Janus Green B är en färg som interagerar med DNA och har använts för histologiska studier inklusive mitokondriell färgning, där dess oxidation och reduktion avslöjar förändringar i elektronöverföringskedjan. Färgen har använts i studier för effektiv och snabb färgning av insekters kordotonala organ och perifera nerver, där nerverna ser mörkblå ut i jämförelse med icke-färgad vävnad. Med användning av Janus Green B visar studier av lymfkärl på kanin att trådliknande strukturer i lymfkärlen, kända som Bonghan-kanaler, innehåller en hög täthet av mitokondrier i sina celler.
Löslighet Löslig i vatten (20 mg
/ml vid 20 C), etanol °och lätt löslig i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2869-83-2
Molekylformel C30H31ClN6
Molekylvikt (g/mol) 511.07
MDL-nummer MFCD00011758
InChI-nyckel XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
IUPAC-namn 8-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-N,N-dietyl-10-fenylfenazin-10-ium-2-amin;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Janus Green B
Merck Index 14,5255
Löslighetsinformation Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 511.07
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.