Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B
Beskrivning
Janus Green B är en färg som interagerar med DNA och har använts för histologiska studier inklusive mitokondriell färgning, där dess oxidation och reduktion avslöjar förändringar i elektronöverföringskedjan. Färgen har använts i studier för effektiv och snabb färgning av insekters kordotonala organ och perifera nerver, där nerverna ser mörkblå ut i jämförelse med icke-färgad vävnad. Med användning av Janus Green B visar studier av lymfkärl på kanin att trådliknande strukturer i lymfkärlen, kända som Bonghan-kanaler, innehåller en hög täthet av mitokondrier i sina celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Janus Green B är en färg som interagerar med DNA och har använts för histologiska studier inklusive mitokondriell färgning, där dess oxidation och reduktion avslöjar förändringar i elektronöverföringskedjan. Färgen har använts i studier för effektiv och snabb färgning av insekters kordotonala organ och perifera nerver, där nerverna ser mörkblå ut i jämförelse med icke-färgad vävnad. Med användning av Janus Green B visar studier av lymfkärl på kanin att trådliknande strukturer i lymfkärlen, kända som Bonghan-kanaler, innehåller en hög täthet av mitokondrier i sina celler.
Löslighet Löslig i vatten (20 mg
/ml vid 20 C), etanol °och lätt löslig i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Janus Green B |
| Merck Index | 14,5255 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol,and slightly soluble in alcohol. |
| Formel vikt | 511.07 |
| Kvantitet | 25 g |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.