Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B, ren biologisk bets med hög renhet
Produktkod. 10340644 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10340644 25 g Glasflaska 25g
10163730 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10340644 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191680250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2869-83-2
Molekylformel C30H31ClN6
Molekylvikt (g/mol) 511.07
MDL-nummer MFCD00011758
InChI-nyckel XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 11050
PubChem CID 76123
ChEBI CHEBI:21184
IUPAC-namn 8-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-N,N-dietyl-10-fenylfenazin-10-ium-2-amin;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Janus Green B
Namnnotering Pure
Färginnehåll 50% min.
Merck Index 15, 5303
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 511.07
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart eller brun/grön
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.