Läs mer
Jasmolin I, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jasmolin I |
| CAS | 4466-14-2 |
| Molekylformel | C21 H30 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-2-Methyl-4-oxo-3-((Z)-pent-2-en-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h8-9,11,16,18-19H,7,10,12H2,1-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC\C=C/CC1=C(C)[C@H](CC1=O)OC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(C)C)C2(C)C |
| IUPAC-namn | [(1S)-2-methyl-4-oxo-3-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopent-2-en-1-yl] (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.2195 |