Läs mer
(±)-Jasmonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Jasmonic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3+ |
| Formel vikt | 210.1256 |
| Procent renhet | >95% |