Läs mer
Jasmonic-d5 Acid (2,4,4-d3; acetyl-2,2-d2) (mixture of diastereomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jasmonic Acid-D5 (cyclopentaneacetic-alpha,alpha,2,4,4-D5) (Mixture of Isomers) |
| CAS | 2750534-78-0 |
| Molekylformel | C12 D5 H13 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 3-Oxo-2-(2 Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic acid-α,α,2,4,4-d5, Jasmonic acid-d5 (mixture of isomers), Jasmonic-d5 Acid (2,4,4-d3, acetyl-2,2-d2) (mixture of diastereomers), Jasmonic acid-2,2,5,5,7-d5 (mixture of isomers), Jasmonic Acid-D5 (cyclopentaneacetic-α,α,2,4,4-D5) (mixture of isomers) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10 H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/i7D2,8D2,10 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C1CC([2 H])([2 H])C(=O)C1([2 H])C\C=C/CC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-[2,4,4-trideuterio-3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.3003 |
| Formel vikt | 215.157 g/mol |
| Visa mer |