Läs mer
Jasplakinolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jasplakinolide |
| CAS | 102396-24-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C36H45BrN4O6 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Synonym | NSC 613009, [2S-[1(S*),2R*,4E,6S*,8R*]]-N-[2-Bromo-N-[N-(8-hydroxy-2,4,6-trimethyl-1-oxo-4-nonenyl)-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-β-alanine ρ-Lactone, 1-Oxa-5,8,11-triazacyclononadecane β-alanine deriv., (+)-Jasplakinolide, Jaspamide |
| InChI formel | InChI=1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(/C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC-namn | (4R,7R,10S,13S,15E,17R,19S)-7-[(2-bromo-1H-indol-3-yl)methyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-8,10,13,15,17,19-hexamethyl-1-oxa-5,8,11-triazacyclononadec-15-ene-2,6,9,12-tetrone |
| Molekylvikt (g/mol) | 709.67 |
| Visa mer |