Läs mer
Jatrorrhizinklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jatrorrhizine Chloride |
| CAS | 6681-15-8 |
| Molekylformel | C20 H20 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (1:1), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (8CI), Dibenzo[a,g]quinolizinium, 5,6-dihydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-, chloride (9CI), Jatrorrhizine chloride (7CI), NSC 645313, Neprotine chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4.ClH/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H |
| LEDER | [Cl-].COc1cc2c(CC[n+]3cc4c(OC)c(OC)ccc4cc23)cc1O |
| IUPAC-namn | 2,9,10-trimetoxi-5,6-dihydroisoquinolino[3,2-a]isokinolin-7-ium-3-ol; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.83 |
| Formel vikt | 373.1081 |