Läs mer
Thermo Scientific™ Javelin™ Direct-Connection Kolumnfilter
Produktkod. 11548680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
2,1 mm
3 mm
4,6/4,0 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11548680 2,1 mm Paket med 4
11568680 3 mm Paket med 4
11558680 4,6/4,0 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11548680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda HPLC-system med ett stycke Thermo Scientific™ Spjut Direct-Connection Kolumnfilter.
  • Direktanslutningsdesign för maximal effektivitet
  • Byt ut hela engångsfilterenheten för enkla byten
  • Rekommenderas för användning som dedikerade filter för en kolonn istället för HPLC-systemet
  • 0,0625 tum. CPI-spetsen fästs direkt på HPLC-kolonninloppet utan slangar eller skiftnycklar
  • 0,5 μm porositet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 2.1 mm
För användning med (utrustning) HPLC-system
Diameter (metrisk) Yttre 2,1 mm
Typ Spjutkolonnfilter
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.