Läs mer
JD-5037, MedChemExpress
Produktkod. 16477588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477588 10 mg -
16473607 50 mg 50mg
16457516 100 mg -
16430068 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18697
MedChemExpress JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JD-5037
CAS 1392116-14-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H27Cl2N5O3S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (436.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC([C@H](C(C)C)/N=C(NS(=O)(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)\N2N=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=CC=C4)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 572.51
Formel vikt 572.51
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death