Specifications
| Kvantitet | 24 Pk. |
| Produkttyp | Kall pack |
| För användning med (applikation) | Kyl prover för frakt |
| Mått (L x B x H) | 177.8 x 95.25 x 38.1 mm |
| Temperatur (metrisk) Drift | -6 °C |