Specifikationer
| Kvantitet | 12 Pk. |
| Produkttyp | Cold Pack |
| För användning med (applikation) | Refrigerate Samples For Shipping |
| Mått (L x B x H) | 266.7 x 203.2 x 38.1 mm |
| Temperatur (metrisk) Drift | -6°C |