Läs mer
Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs
Produktkod. 11731029 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
127 x 76.2 x 25.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11731029 127 x 76.2 x 25.4 mm Paket med 24
1 options
Produktkod. 11731029 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0634510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1388.80 SEK
    1096.83 SEK / Paket med 24
    Save 291.97 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kyl prover för frakt med dessa kylförpackningar. Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Cold Packs fryser fast på 6 till 10 timmar och förblir vid konstant -6 °C i upp till 72 timmar.
  • Förpackningar är giftfria och förorenar inte prover
  • Använd med isolerade transportörer och behållare för bästa resultat vid transport av värmekänsligt material
  • 24 förpackningar per låda
Specifikationer
Kvantitet 24 Pk.
Produkttyp Kall pack
För användning med (applikation) Kyl prover för frakt
Mått (L x B x H) 127 x 76.2 x 25.4 mm
Temperatur (metrisk) Drift -6 °C