missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Jedi2

Beskrivning
Jedi2 is a piezo1 channel activator. Promotes Ca2+ influx into HEK293 cells expressing Piezo1 channels. Elicits responses in mouse Piezo1-transfected, but not Piezo2-transfected cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid |
| CAS | 651005-90-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C10H8O3S |
| Formel vikt | 208.23 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?