Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engångskuvetter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Beskrivning | Endast synliga våglängder |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 till 3,0 ml |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Banans längd | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Spektralmätning av vätskor |