Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engångskuvetter
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3,0 ml
2,4 till 4,5 ml
Beskrivning:
Endast synliga våglängder
UV och synliga våglängder
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Beskrivning | UV och synliga våglängder |
| Kapacitet (metrisk) | 2,4 till 4,5 ml |
| Material | Plast |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Banans längd | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Spektralmätning av vätskor |