Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engångskuvetter
Produktkod. 11490549
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3,0 ml
2,4 till 4,5 ml
Beskrivning:
Endast synliga våglängder
UV och synliga våglängder
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning unitSize
11490549 2,4 till 4,5 ml Endast synliga våglängder Paket med 100
11400559 1,5 till 3,0 ml Endast synliga våglängder Paket med 100
11420559 2,4 till 4,5 ml UV och synliga våglängder Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490549 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9961033
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Kyvett
Beskrivning Endast synliga våglängder
Kapacitet (metrisk) 2,4 till 4,5 ml
Material Plast
Kvantitet 100/Pk.
Banans längd 10 mm
För användning med (applikation) Spektralmätning av vätskor