Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 100 engångskuvetter
Produktkod. p-8012837
Kapacitet (metrisk):
1,5 till 3,0 ml
2,4 till 4,5 ml
Beskrivning:
Endast synliga våglängder
UV och synliga våglängder
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11400559
Brand: Cole-Parmer™ 9961034
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Kyvett
Beskrivning Endast synliga våglängder
Kapacitet (metrisk) 1,5 till 3,0 ml
Material Plast
Kvantitet 100/Pk.
Banans längd 10 mm
För användning med (applikation) Spektralmätning av vätskor