Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 500 engångskuvetter
Kapacitet (metrisk):
2,4 till 4,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kyvett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 2,4 till 4,5 ml |
| Material | Plast |
| Inkluderar | 5 lådor med (060 084) 2,4 till 4,5 ml kyvetter för synliga våglängder |
| Kvantitet | 500/Pk. |