Läs mer
Jenway™ 6305 UV/Visible Spectrophotometer
Beskrivning
Lämplig för tillämpningar som kräver mätningar i det UV-synliga området.
- Enkel drift
- Displayer med flera parametrar
- Full gränssnittskapacitet (inklusive till PC)
- Mångsidiga provtagningstillbehör
- Tre års garanti
- Levereras med nätsladd, paket med 100 engångskyvetter, 10 mm x 10 mm cellhållare, gränssnittskabel, PC-programvara på CD-ROM (kräver gratis registrering online) och bruksanvisning.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | -300 till 1999 |
| Djup (metriskt) | 272 mm |
| Ljuskälla | Xenon |
| Spektral bandbredd | 8 nm, 6 nm över UV-området |
| Typ | UV-Vis-spektrofotometer |
| Spänning | 115/230 V |
| Våglängdsområde | 198 till 1000 nm |
| Elektriska krav | 115/230V, 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Buller | <0,001A vid 0A vid 400nm |
| Visa mer |