Läs mer
Jenway™ 6320D Visible Spectrophotometer
Produktkod. 11474929
Höjd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11474929
Brand: Jenway™ 1008760
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use this spectrophotometer QC and testing procedures for a wide variety of services and industries. Jenway™ 6320D Visible Spectrophotometers are high quality, low cost units for spectrophotometric applications in schools and colleges.
  • Wavelength range of 320 to 1000nm (6300 and 6320D) or 198 to 1000nm (6305)
  • Absorbance, %T and concentration modes
  • Multi-parameter display with wavelength and photometric readouts
  • Wide range of sampling accessories
  • Domed lid of 6320D accepts tubes up to 105mm tall
  • 6305 utilizes a high quality pulsed xenon lamp
  • 3 year warranty
Specifikationer
Noggrannhet ±1%
Koncentration –300 to 1999
Djup (metriskt) 272 mm
Ljuskälla Tungsten Halogen
Typ Visible Spectrophotometer
Spänning 230 V
Våglängdsområde 320 to 1000 nm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Höjd (metrisk) 160 mm
Hertz 50 Hz
Buller <1%
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 365 mm