Läs mer
Bibby Scientific™ Jenway™ 7305 modell spektrofotometer
Produktkod. 11485089
Change view
Våglängdsnoggrannhet:
±2 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängdsnoggrannhet Förpackningsstorlek
11485089 ±2 nm Varje
1 options
Produktkod. 11485089 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 8305816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53385.00 SEK
    45896.13 SEK / Paket med 1
    Save 7488.87 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Litet fotavtryck. Jenway™ 7305 Model Spectrophotometer innehåller ikondriven programvara med förbättrat navigationssystem för enkel och intuitiv användbarhet.
  • Inkludera mätlägen för absorbans, % transmittans och koncentration.
  • Litet utrymme
  • Autologgningsfunktioner
  • Tryck för att läsa xenonlampa
  • Stort utbud av tillbehör tillgängliga
  • 3 års garanti
Specifikationer
Absorbansintervall −0,3 till +2,5 A
Koncentration –300 till 9999
Anslutningar USB (medföljer)
Djup (metriskt) 400 mm
Ljuskälla Xenon
Spektral bandbredd 5 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
För användning med (applikation) För användning i utbildning och allmänna QC-laboratorier
Höjd (metrisk) 220 mm
Inkluderar Utrustad med 10x10 mm kyvetthållare, levereras med förpackning 100 engångskyvetter, bruksanvisning, universell strömförsörjning, PC-programvara på CD ROM och gränssnittskabel
Mätningstid 2 till 9999
Optisk design Enkel stråle
Upplösning 1 nm
Spektral upplösning 5 nm
Garanti 3 år
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,5 nm
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 275 mm