Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. 16300032
Våglängdsområde:
198 till 1000 nm
320 till 1000 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16300032
Brand: Cole-Parmer™ 8305621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få molnbaserad säker lagring av dina resultat och protokoll med Jenway 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive Anslutningsmöjligheter
  • Gör installationen enkel med den användarvänliga 7-tums högupplösta färgpekskärmen och gränssnittet.
  • Valet av mätlägen låter dig hantera en mängd applikationer.
  • Enkel anslutning med flera USB portar för datalagring och skrivaranslutning.
  • Mångsidig —kompatibel med ett brett utbud av utbytbara tillbehör.
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet ±0,01 A vid 1 000 A
Absorbansintervall -0,3 till +2,5 A
Certifikat och efterlevnad CE
Koncentration -300 till 9999
Anslutningar 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Beskrivning Skanning av synlig spektrofotometer med CPLive™ Molnanslutning
Detektortyp Kiselfotodiod
Visa Pekskärm
Mått (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Spektrofotometer
Spänning 100 till 240 V
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar 10 GB minne
Optisk design Enkel
Väglängd 10 till 100 mm
Fotometrisk noggrannhet inklusive standardtolerans ±1 %T
Fotometriskt område 0 till 199,9 %T
Stray Light <0,5 % vid 340 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,5 nm
Visa mer Visa mindre
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.