Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. p-7161054
Change view
Våglängdsområde:
198 till 1000 nm
320 till 1000 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängdsområde Förpackningsstorlek
16273492 198 till 1000 nm Varje
16300032 320 till 1000 nm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16273492 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 741501
Få molnbaserad säker lagring av dina resultat och protokoll med Jenway 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive Anslutningsmöjligheter
  • Gör installationen enkel med den användarvänliga 7-tums högupplösta färgpekskärmen och gränssnittet.
  • Valet av mätlägen låter dig hantera en mängd applikationer.
  • Enkel anslutning med flera USB portar för datalagring och skrivaranslutning.
  • Mångsidig —kompatibel med ett brett utbud av utbytbara tillbehör.
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet ±0,01 A vid 1 000 A
Absorbansintervall -0,3 till +2,5 A
Certifikat och efterlevnad CE
Koncentration -300 till 9999
Anslutningar 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Beskrivning Skanna UV/Synlig spektrofotometer med CPLive™ Molnanslutning
Detektortyp Kiselfotodiod
Visa Pekskärm
Mått (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Ljuskälla Xenon
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Spektrofotometer
Spänning 100 till 240 V
Våglängdsområde 198 till 1000 nm
Inkluderar 10 GB minne
Optisk design Enkel
Väglängd 10 till 100 mm
Fotometrisk noggrannhet inklusive standardtolerans ±1 %T
Fotometriskt område 0 till 199,9 %T
Stray Light <0,5 % vid 340 nm och 220 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.