Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Typ:
Nano Scan Micro-Vol Specifikation
Skanna UV/VIS-spektrofotometer
Skannings-VIS-spektrofotometer
Färg:
Svart
Vitt och blått
Beskrivning
- Make setup easy with the user-friendly 7” high-definition color touchscreen and interface
- Choice of measurement modes let you handle a multitude of applications
- Simple connectivity with multiple USB ports for data storage and printer connectivity
- Versatile—compatible with a wide range of interchangeable accessories
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansnoggrannhet | ±0.01 A at 1.000 Absorbance |
| Absorbansintervall | −0.3 to +2.5 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Färg | Svart |
| Koncentration | -300 to 9999 |
| Anslutningar | 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 |
| Detektortyp | Silicon Photodiode |
| Visa | Touchscreen |
| Mått (L x B x H) | 50 x 28 x 15.6 cm |
| Ljuskälla | Xenon |
| Visa mer |
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.