Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Descripción
- Gör installationen enkel med den användarvänliga 7” högupplöst färgpekskärm och gränssnitt
- Valet av mätlägen låter dig hantera en mängd applikationer
- Enkel anslutning med flera USB portar för datalagring och skrivaranslutning
- Mångsidig —kompatibel med ett brett utbud av utbytbara tillbehör
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbansnoggrannhet | ±0,01 A vid 1 000 Absorbans |
| Absorbansintervall | −0,3 till +2,5 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Färg | Svart |
| Koncentration | -300 till 9999 |
| Anslutningar | 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 |
| Detektortyp | Kiselfotodiod |
| Visa | Pekskärm |
| Mått (L x B x H) | 50 x 28 x 15.6 cm |
| Ljuskälla | Volfram halogen |
| Mostrar más |
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?