Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 74 Series Synlig och UV/Synlig skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Beskrivning
- Gör installationen enkel med den användarvänliga 7” högupplöst färgpekskärm och gränssnitt
- Valet av mätlägen låter dig hantera en mängd applikationer
- Enkel anslutning med flera USB portar för datalagring och skrivaranslutning
- Mångsidig —kompatibel med ett brett utbud av utbytbara tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansnoggrannhet | ±0,01 A vid 1 000 Absorbans |
| Absorbansintervall | −0,3 till +2,5 A |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Färg | Svart |
| Koncentration | -300 till 9999 |
| Anslutningar | 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45 |
| Detektortyp | Kiselfotodiod |
| Visa | Pekskärm |
| Mått (L x B x H) | 50 x 28 x 15.6 cm |
| Ljuskälla | Volfram halogen |
| Show More |
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.