Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ 76-serien UV/Synligt skanningsspektrofotometrar med CPLive™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. p-7161470
Change view
Typ:
Skanna UV/synlig specifikation med CPLive
Färg:
Svart
Vit/Blå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Färg
16337005 Skanna UV/synlig specifikation med CPLive Vit/Blå
16347005 Skanna UV/synlig specifikation med CPLive Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16337005 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8305626
Få molnbaserad säker lagring av dina resultat och protokoll med Jenway 76-serien UV/Synligt skanningsspektrofotometrar med CPLive Anslutningsmöjligheter
  • Gör installationen enkel med den användarvänliga 7” högupplöst färgpekskärm och gränssnitt
  • Valet av mätlägen låter dig hantera en mängd applikationer
  • Enkel anslutning med flera USB portar för datalagring och skrivaranslutning
  • Säkerställ resultat genom förbättrad reproducerbarhet med avancerad split beam-optik
  • Mångsidig —kompatibel med ett brett utbud av utbytbara tillbehör
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet ±0,01 A vid 1 000 Absorbans
Absorbansintervall −0,3 till +2,5 A
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit/Blå
Koncentration -300 till 9999
Anslutningar 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Detektortyp Kiselfotodiod
Visa Pekskärm
Mått (L x B x H) 50 x 28 x 15.6 cm
Ljuskälla Xenon
Spektral bandbredd 1.5 nm
Typ Skanna UV/synlig specifikation med CPLive
Spänning 100 till 240 V
Våglängdsområde 198 till 1000 nm
Inkluderar 10 GB minne
Optisk design Split Beam
Fotometriskt område 0 till 199,9 %T
Stray Light <0,5 % vid 340 nm och 220 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Skapa ett gratis konto nu på CPLive .coleparmer.com för att dra fördel av obegränsad datalagring och dela ditt värdefulla arbete med kollegor i ditt labb eller runt om i världen.