Läs mer
Bibby Scientific™ Jenway™ ATC/temperatursonder
Produktkod. 11430519
Change view
För användning med (utrustning):
Jenway pH-mätare 3150 och 3205
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11430519 Jenway pH-mätare 3150 och 3205 Varje
1 options
Produktkod. 11430519 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 5953070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välja Jenway™ ATC/temperatursonder att använda med Jenway™ Prestanda pH-elektroder, elektroderna att välja på för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
För användning med Jenway™ Prestanda pH-elektroder:
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper 3150/3205 vattentät kontakt
Typ Förseglad kombination med lampände
För användning med (applikation) Standardmått av generella lösningar, fältmätningar eller inom utbildning
Inkluderar integrerad temperatursond
Längd (metrisk) 120 mm
Material Polypropen
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
För användning med (utrustning) Jenway pH-mätare 3150 och 3205