Läs mer
Jenway™ Bänkmätare
Beskrivning
4510 är en lättanvänd bänkkonduktivitetsmätare med flexibiliteten för att möta det bredaste utbudet av användarkrav. För de applikationer där större noggrannhet krävs har 4510 automatisk konduktivitetsstandardigenkänning och slutpunktsdetektering. Inställningsalternativ inkluderar cellkonstant, temperaturkoefficient och referenstemperatur. Instrumentet kan lagra upp till 32 avläsningar, som även kan skickas till en skrivare eller överföras till dator via DataWay och RS232-gränssnittet.
4520 är en högspecifik konduktivitetsmätare med en mängd olika mätlägen. Laboratoriemätaren 4520 erbjuder lägen för konduktivitet/resistivitet/TDS/salthalt och temperatur och ger ytterligare noggrannhet med 1, 2 eller 3 punkts konduktivitetskalibrering över det breda mätområdet 0 till 19,99S. Det dedikerade ''rent vatten''-läget säkerställer optimal noggrannhet för denna svåra applikation.
- Samtidig visning av konduktivitet eller TDS och temperatur
- Automatiskt val av räckvidd för bästa upplösning
- Kalibrering med cellkonstant eller standardlösningar
- Automatisk standardigenkänning
- Lagring av upp till 32 resultat
- Dubbelriktad RS232-länk till skrivare eller PC
4520 är en högspecifik konduktivitetsmätare med en mängd olika mätlägen. Laboratoriemätaren 4520 erbjuder lägen för konduktivitet/resistivitet/TDS/salthalt och temperatur och ger ytterligare noggrannhet med 1, 2 eller 3 punkts konduktivitetskalibrering över det breda mätområdet 0 till 19,99S. Det dedikerade ''rent vatten''-läget säkerställer optimal noggrannhet för denna svåra applikation.
- Konduktivitet, resistivitet, TDS och salthaltslägen
- Speciellt rent vattenläge för mätningar med ultralåg konduktivitet
- Lagring av 500 resultat med inbyggd datalogger
- Infraröd datalänk (IrDA) för anslutning till skrivare och RS232-länk för anslutning till skrivare eller PC via programvaran DataWay
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångar | Analog, RS232, IrDA-gränssnitt |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 %± 2 siffror |
| Kalibreringspunkter | 1 till 3 |
| Visningstyp | LCD (bakgrundsbelyst 1/8 VGA) |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 till 19,99 S |
| Räckvidd (TDS) | 0 till 1999 g/L |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 100 °C (ATC/manuell) |
| För användning med (applikation) | högspecifika laboratoriemätningar, ultralåg konduktivitetsmätningar med rent vattenläge |
| Inkluderar | glaskonduktivitetssond med ATC (K=1), elektrodhållare och brittisk strömförsörjning |
| Loggfunktionstyp | inbyggd datalogger lagrar 500 avläsningar |
| Visa mer |