Läs mer
Jenway™ Bänkmätare
Produktkod. p-8012853
Utgångar:
Analog och RS232
Analog, RS232 och IrDA
Analog, RS232, IrDA-gränssnitt
Strömförsörjning:
EU
Storbritannien
Sondtyp:
ATC
DO2
DO3
Konduktivitet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12983237
Brand: Jenway™ 3545902
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Använd denna mångsidiga bänkmätare för en mängd olika applikationer. Jenway™ Bänkmätare är idealiska för rutinanalys.
3510 är en mångsidig, enkel att använda pH-, mV- och temperaturmätare som är idealisk för rutinanalys. Med upp till en upplösning på tre decimaler och ett val av upp till tre kalibreringspunkter, ger 3510 användaren extra flexibilitet där krav på förbättrad prestanda kan krävas. Ett urval av pH-kalibreringsbuffertar till DIN, JIS och NIST standarder kan användas för automatisk kalibrering, såväl som manuellt inmatade buffertvärden. pH-mätaren har också förmågan att lagra upp till 32 resultat.
  • Samtidig avläsning av pH och temperatur
  • pH-upplösning till tre decimaler
  • En-, två- eller trepunktskalibrering
  • Automatiskt eller manuellt buffert
  • DIN, JIS och NIST buffertstandarder kan användas för automatisk kalibrering
  • Lagring av upp till 32 resultat
  • RS232-anslutning till skrivare eller PC via DataWay
3520 är en dynamisk pH/mV-mätare som gör den lämplig för det bredaste utbudet av forskning, allmänt laboratorium, QC och GLP baserade applikationer. 3520 pH/mV-mätaren erbjuder specifikationer av forskningsklass med ett omfattande utbud av funktioner och funktioner. Den inbyggda dataloggaren kan lagra, skriva ut eller mata ut avläsningar baserat på ett brett utbud av triggeralternativ, vilket gör denna modell lämplig för att övervaka och kontrollera pH-nivåer.
  • Idealisk för kvalitetskontroll och GLP applikationer
  • Upp till tre decimalers upplösning
  • 1-, 2- eller 3-punkts pH-kalibrering
  • Automatiskt eller manuellt buffert
  • Flera språkalternativ
  • Lagring av upp till 500 resultat
  • RS232-anslutning till skrivare eller PC eller infraröd (IrDA) kommunikation
4510 är en lättanvänd bänkkonduktivitetsmätare med flexibiliteten för att möta det bredaste utbudet av användarkrav. För de applikationer där större noggrannhet krävs har 4510 automatisk konduktivitetsstandardigenkänning och slutpunktsdetektering. Inställningsalternativ inkluderar cellkonstant, temperaturkoefficient och referenstemperatur. Instrumentet kan lagra upp till 32 avläsningar, som även kan skickas till en skrivare eller överföras till dator via DataWay och RS232-gränssnittet.
  • Samtidig visning av konduktivitet eller TDS och temperatur
  • Automatiskt val av räckvidd för bästa upplösning
  • Kalibrering med cellkonstant eller standardlösningar
  • Automatisk standardigenkänning
  • Lagring av upp till 32 resultat
  • Dubbelriktad RS232-länk till skrivare eller PC
4520 är en högspecifik konduktivitetsmätare med en mängd olika mätlägen. Laboratoriemätaren 4520 erbjuder lägen för konduktivitet/resistivitet/TDS/salthalt och temperatur och ger ytterligare noggrannhet med 1, 2 eller 3 punkts konduktivitetskalibrering över det breda mätområdet 0 till 19,99S. Det dedikerade ''rent vatten''-läget säkerställer optimal noggrannhet för denna svåra applikation.
  • Konduktivitet, resistivitet, TDS och salthaltslägen
  • Speciellt rent vattenläge för mätningar av ultralåg konduktivitet
  • Lagring av 500 resultat med inbyggd datalogger
  • Infraröd datalänk (IrDA) för anslutning till skrivare och RS232-länk för anslutning till skrivare eller PC via programvaran DataWay
Specifikationer
Utgångar Analog och RS232
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,003
Kalibreringspunkter 1 till 3
Certifikat och efterlevnad DIN, JIS och NIST
Visningstyp LCD (bakgrundsbelyst 1/8 VGA)
Område (pH) -2 000 till 19 999
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C (ATC/manuell)
För användning med (applikation) rutinanalys
Inkluderar glaskombination pH-elektrod, elektrodstativ och hållare, ATC-sond, BNC-kortslutningsplugg, pH 4, 7 och 10 buffert och brittisk strömförsörjning
Loggfunktionstyp 32 avläsningar
Modell 3510
Strömförsörjning Storbritannien
Sondtyp ATC
Produkttyp pH/mV/Temperatur
Räckvidd (Relativ mV) –1.999,9 till 1999,9 mV
Upplösning (mV) 0,1 till 1 mV
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 55 mm
Vikt (metrisk) 850 g
Elektriska krav 9VAC± 10 % vid 50/60 Hz
Spänning 9 V
Frekvens 50/60Hz