Läs mer
Jenway™ Kalibreringsstandard 1mmol/L Litium
Produktkod. 11495069
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495069 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11495069 Leverantör Jenway Leverantörsnummer 1615607
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Ångtryck 23hPa
Fysisk form Vätska
Koncentration 1.00m mol/L Lithium
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Kvantitet 500 mL