Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ Kombinationsjonselektiv elektrod
Produktkod. 11480699
Change view
Typ av fyllningslösning:
Klorid
Nitrat
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av fyllningslösning Förpackningsstorlek
11480699 Nitrat Varje
11430669 Klorid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480699 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1009015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10360.00 SEK
    9746.56 SEK / Paket med 1
    Save 613.44 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Jenway™ Kombinationsjonselektiva elektroder ger effektiv och exakt koncentrationsmätning av specifika joner.
  • Tillgänglig för användning med klorid- eller nitratfyllningslösningar
Specifikationer
Typ av fyllningslösning Nitrat
Typ Jonselektiva kombinationselektroder
Parameter Nitrat