Läs mer
Jenway™ Konduktivitetsstandarder
Produktkod. p-6838060
Kvantitet:
500 mL
Konduktivitet:
12.88 mS
84 μS
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11400509
Brand: Jenway 1615680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestämmer ett provs elektriska ledningsförmåga med Bibby Scientific™ Jenway™ Konduktivitetsstandarder ger stabila och pålitliga kalibreringar.
  • För användning med Jenway™ Konduktivitets- och TDS-mätare.
  • Välj 12,88m/S eller 84μ /S-standarder beroende på dina specifika behov
  • Finns i mängder om 500 ml
  • För användning med Jenway™ Konduktivitets- och TDS-mätare.
  • Välj 12,88m/S eller 84μ /S-standarder beroende på dina specifika behov
  • Finns i mängder om 500 ml
Kemiska identifierare
Kvantitet 500 mL
Specifikationer
Konduktivitet 84 μS