Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ Kyvetthållare
Produktkod. 11480539
Change view
För användning med (utrustning):
63/73/67-seriens specifikation
Spektrofotometrar i 6850-serien
Väglängd:
10 till 100 mm
10 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Väglängd Förpackningsstorlek
11480539 63/73/67-seriens specifikation 10 till 100 mm Varje
11454939 63/73/67-seriens specifikation 10 x 10 mm Varje
13266389 Spektrofotometrar i 6850-serien 10 till 100 mm Varje
13246389 Spektrofotometrar i 6850-serien 10 x 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11480539 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8305680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 SEK
    2583.91 SEK / Paket med 1
    Save 261.09 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Typ Kyvetthållare
För användning med (utrustning) 63/73/67-seriens specifikation
Väglängd 10 till 100 mm
Form Rektangulär