Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ Upplösta syresonder
Produktkod. 13114334
Inkluderar:
Automatisk temperaturkontroll och DIN-kontakt
Automatisk temperaturkontroll och vattentät kontakt
Mini-DIN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13114334
Brand: Cole-Parmer™ 6800625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Anslutningar WPBNC
Inkluderar Automatisk temperaturkontroll och vattentät kontakt
För användning med (utrustning) 9150 & 9200 mätare för upplöst syre